Learn More
2-Phenylbenzimidazole-5-monohydrate d’acide sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446986 25 g 25g
11436986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25307.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27503-81-7
Formule moléculaire C13H10N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 274.29
Numéro MDL MFCD00053007
Clé InChI UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
CID PubChem 33919
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 922664
Nom IUPAC 2-phényle-1H-1,3-benzodiazole-6-acide sulfonique
Poids de la formule 292.32 (274.30 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%