Learn More
2-Phenylbenzimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434443 5 g 5g
11444443 25 g 25g
11454443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10996.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 716-79-0 | C13H10N2 | 194.24 g/mol
2-Phenylbenzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-phénylbenzimidazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 716-79-0
Formule moléculaire C13H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 194.24
Numéro MDL MFCD00005592
Clé InChI DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
CID PubChem 12855
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbenzimidazole
Point de fusion 296°C to 297°C
Quantité 5 g
Beilstein 7087
Merck Index 14,7274
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-phényle-1H-1,3-benzodiazole
Poids de la formule 194.24
Pourcentage de pureté 97%