Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phenylbenzothiazole, 97%
Code produit 11311567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311567 10g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11311567 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L02259.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbenzothiazole
CAS 883-93-2
Point d’ébullition 371°C
Formule moléculaire C13H9NS
Numéro MDL MFCD00005777
Quantité 10g
Beilstein 141340
Synonyme 2-phenylbenzothiazole, 2-phenylbenzo d thiazole, benzothiazole, 2-phenyl, unii-fo573g4bgt, 2-phenyl benzothiazole, 2-phenylbenzthiazole, fo573g4bgt, wln: t56 bn dsj cr, phenyl-benzothiazole, benzothiazole,phenyl
Clé InChI XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES S1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-phenyl-1,3-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol) 211.28
CID PubChem 13439
Poids de la formule 211.28
Pourcentage de pureté 97%