Learn More
2-Phénylbenzothiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylbenzothiazole |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H |
| Poids de la formule | 211.0456 |