Learn More
2-Phénylbenzoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491377 1 g 1g
11401387 5 g 5g
11411387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24906.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 833-50-1 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 833-50-1
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00012183
Clé InChI FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylbenzoxazole, 2-phenylbenzo d oxazole, benzoxazole, 2-phenyl, ccris 7874, phenyl-2 benzoxazole french, 2-phenyl-benzoxazole, phenyl-2 benzoxazole, 2-phenybenzoxazole, 2-phenyl benzoxazole, 2-phenyl-benzooxazole
CID PubChem 70030
Nom IUPAC 2-phényle-1,3-benzoxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbenzoxazole
Point de fusion 102°C to 104°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%