Learn More
2-phénylbutyramide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11438417
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438417 100 g 100g
11448417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18501.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-26-6
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00025511
Clé InChI UNFGQCCHVMMMRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylbutyramide, geristerol, hyposterol, normosterolo, phenetamid, phenetamide, redusterol, substerina, eusterol, geriapan
CID PubChem 7011
Nom IUPAC 2-Phénylbutanamide
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbutyramide
Quantité 100 g
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 97%