Learn More
(+/-)- acide 2-phénylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470827 100 g 100g
11480827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23222.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.83€
    49.65€ / 100g
    Économisez 8.18€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-27-7 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-27-7
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00002667
Clé InChI OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylbutyric acid, alpha-ethylphenylacetic acid, butyric acid, 2-phenyl, alpha-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl, alpha-phenyl butyric acid, 2-phenylbutyricacid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl, 2-phenylburyric acid, alpha-toluic acid, alpha-ethyl
CID PubChem 7012
ChEBI CHEBI:86545
Nom IUPAC Acide 2-phénylbutanoïque
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Phenylbutyric acid
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 100 g
Beilstein 509876
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%