Learn More
Acide 2-phénylbutyrique, TRC
Code produit 30006639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006639 1 g 1g
17933435 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3196001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-27-7
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Nom IUPAC Acide 2-phénylbutanoïque
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H12 O2
Quantité 1 g
Synonyme (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, Butyric acid, 2-phenyl- (8CI), α-Ethylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutyric acid, (±)-α-Ethylphenylacetic acid, (±)-α-Phenylbutyric acid, 2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutyric acid, NSC 1860, α-Ethyl-α-toluic acid, α-Ethylphenylacetic acid, α-Phenylbutyric acid
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 164.0837
Pourcentage de pureté >95%