Learn More
2-phényléthanethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10769383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10769383 10 g Flacon en verre 10g
10520764 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378490100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4410-99-5 | C8H10S | 138.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4410-99-5
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
Numéro MDL MFCD00004891
Clé InChI ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl mercaptan, benzeneethanethiol, 2-phenylethyl mercaptan, phenylethyl mercaptan, 2-phenylethylthiol, unii-i4th2t2iny, 2-phenyl-ethanethiol, 2-phenylethylmercaptan, beta-phenylethyl mercaptan, i4th2t2iny
CID PubChem 78126
SMILES SCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethanethiol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 97°C to 100°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)2SH
Indice de réfraction 1.5590 to 1.561
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.03
Nom IUPAC 2-phényléthane-1-thiol
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide