Learn More
2-Phenyléthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442288
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442288 250 g 250g
11432288 1000 g 1000g
11452288 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15241.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme essence aromatique et conservateur dans les produits pharmaceutiques et la parfumerie. Il est également utilisé comme agents d’odeur, produits de purification de l’air, produits de nettoyage et d’ameublement, produits de lavage de vaisselle et de blanchisserie, produits de soins personnels.
Solubilité
Miscible au chloroforme.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-12-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002886
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethanol
Point de fusion °C to 27°C
Densité 1.021
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 101°C (214°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule linéaire C6H5(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.533
Quantité 250 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform.
Nom IUPAC 2-phényléthanol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylethanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenethyl alcohol