Learn More
2-Phenyléthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452288 5000 g 5000g
11442288 250 g 250g
11432288 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15241.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-phényléthanol est également utilisé comme essence aromatique et conservateur dans les produits pharmaceutiques et la parfumerie. Il est également utilisé comme agents d’odeur, produits de purification de l’air, produits de nettoyage et d’ameublement, produits de lavage de vaisselle et de blanchisserie, produits de soins personnels.
Solubilité
Miscible au chloroforme.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-12-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002886
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethanol
Point de fusion -27°C
Densité 1.021
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 101°C (214°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule linéaire C6H5(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.533
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform.
Nom IUPAC 2-phényléthane-1-ol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide