Learn More
2-phényléthanol, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11423542 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423542 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423542 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215617691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    101.85€ / 1L
    Économisez 5.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethyl
CAS 60-12-8
Couleur Incolore
Densité 1,02 g/cm3 à 20 °C
Formule moléculaire C8H10O
Numéro MDL MFCD00002886
Quantité 1 L
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-phényléthane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
Poids de la formule 122.3
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Liquide légèrement visqueux