Learn More
2-phényléthanol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10375950 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10375950
Marque: Fisher Chemical P/2526/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 60-12-8
Point de fusion -27°C
Couleur Incolore
pH 6 to 7
Point d’ébullition 219°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H10O
Numéro MDL MFCD00002886
Quantité 500 mL
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-phényléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
Poids de la formule 122.17g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.