Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-phényléthyl-1-boronique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11368906
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11368906 250 mg 250mg
11358906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11368906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19530.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 165904-22-3 | C14H21BO2 | 232.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165904-22-3
Formule moléculaire C14H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.13
Numéro MDL MFCD03788721
Clé InChI LVLQNRWCBBIVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylethylboronic acid, pinacol ester, phenethylboronic acid pinacol ester, 2-phenylethylboronic acid pinacol ester, 2-phenylethylboronic acid,pinacol ester, 2-phenylethyl boronic acid pinacol ester, 2-phenyl ethyl-1-boronic acid pinacol ester, 2-phenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11333720
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-phényléthyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 31°C to 33°C
Point d’ébullition 70°C to 80°C
Indice de réfraction 1.486
Quantité 250 mg
Beilstein 8258927
Poids de la formule 232.13
Pourcentage de pureté 99%