Learn More
Isothiocyanate de 2-phényléthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432088 25 g 25g
11422088 5 g -
11442088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15123.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’isothiocyanate de phénéthyle est un inhibiteur de la tumorigenèse pulmonaire induite par la NNK.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le dicorométhane. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2257-09-2
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Numéro MDL MFCD00004821
Clé InChI IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
CID PubChem 16741
ChEBI CHEBI:351346
Nom IUPAC 2-isothiocyanatoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethyl isothiocyanate
Densité 1.09
Point d’ébullition 139°C to 140°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5888
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2084162
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate,and dichoromethane. Reacts with water.
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 98%