Learn More
Chlorhydrate de 2-phényléthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11915261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11915261 25 g 25g
11905261 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11915261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441910250
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 156-28-5 | Molecular Formula: C8H11N·ClH | Molecular Weight: 157.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-28-5
Formule moléculaire C8H11N·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 157.64
Clé InChI SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d
CID PubChem 9075
Nom IUPAC 2-phényléthanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethylamine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220°C to 223°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,7339
Poids de la formule 157.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.