Learn More
Chlorhydrate de 2-phényléthylamine, TRC
Code produit 30417767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33594325G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Formule moléculaire C8 H11 N . Cl H
Quantité 25 g
Synonyme 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
Formule InChI InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-phényléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 157.64
Poids de la formule 157.0658