Learn More
2-phénylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426706 25 g 25g
11436706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23858.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
2-Phenylimidazole is used to prepare complex compounds with ruthenium(III) and also as an intermediate for agrochemical, pharmaceutical and specialty products. It also finds its application as a curing agent for epoxy resins and polyurethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Le phénylimidazole est utilisé pour préparer des composés complexes avec du ruthénium(III), et comme intermédiaire pour les produits agrochimiques, pharmaceutiques et spécialisés. Il est également utilisé comme agent de durcissement pour les résines d’époxy et le polyuréthane.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 670-96-2
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00005186
Clé InChI ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
CID PubChem 69591
Nom IUPAC 2-phenyl-1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylimidazole
Point de fusion 146°C to 150°C
Point d’ébullition 198°C to 200°C (7 mmHg)
Point d’éclair 200°C (392°F)
Quantité 25 g
Beilstein 114011
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté ≥98%