Learn More
2-phénylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10653172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10653172 25 g Flacon en verre -
10431592 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10653172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 356430250
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 670-96-2
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00005186
Clé InChI ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
CID PubChem 69591
Nom IUPAC 2-phényl-1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylimidazole
Note relative au nom 95%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 148.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 340.0°C
Point d’éclair 200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23, 182
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, poudre granulaire ou cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.