Learn More
2-Phénylindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410088 250 g 250g
11400088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23674.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 948-65-2
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.249
Numéro MDL MFCD00005608
Clé InChI KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
CID PubChem 13698
Nom IUPAC 2-phényl-1H-indole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylindole
Point de fusion 189°C to 190°C
Point d’ébullition 250°C (10 mmHg)
Quantité 250 g
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 95%