Learn More
2-Phénylmalonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451537 1 g 1g
11461537 5 g 5g
11471537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24972.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 10255-95-5 | C9H10N2O2 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10255-95-5
Formule moléculaire C9H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00051776
Clé InChI CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
CID PubChem 2747536
Nom IUPAC 2-phenylpropanediamide
SMILES NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylmalonamide
Point de fusion ∼233°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2446518
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%