Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Phenylmelatonin
GREENER_CHOICE
Code produit 18064712
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18064712 10 mg 10mg
18035072 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18064712 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 0680/10
Potent melatonin agonist
Highly potent melatonin agonist; displays higher affinity and greater potency than melatonin itself. The EC50 values for G protein activation in MT1 and MT2-transfected cells are 65 and 58 pM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151889-03-1
Formule moléculaire C19H20N2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylmelatonin
Quantité 10 mg
Poids de la formule 308.38
Pureté >98%
Poids moléculaire 308.381