Learn More
Acide 2-[(phénylméthoxy)méthyl]butanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(Phenylmethoxy)methyl]butanoic Acid |
| CAS | 1598357-06-2 |
| Formule moléculaire | C12H16O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-11(12(13)14)9-15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(C(CC)COCC1=CC=CC=C1)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-((benzyloxy)méthyl)butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.25 |
| Poids de la formule | 208.11 |