Learn More
2-phénylpentane, technique. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460631
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460631 5 g 5g
11369559 1 g 1g
11470631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460631 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20114.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2719-52-0 | C11H16 | 148.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2719-52-0
Formule moléculaire C11H16
Poids moléculaire (g/mol) 148.25
Numéro MDL MFCD00027145
Clé InChI LTHAIAJHDPJXLG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-phenylpentane, sec-pentylbenzene, benzene, sec-pentyl, sec-amylbenzene, benzene, 1-methylbutyl, 1-phenyl-1-methylbutane, s-amylbenzene, d-2-phenyl-pentane, sec-amyl benzene, methylbutyl benzene
CID PubChem 17627
Nom IUPAC Pentan-2-ylbenzène
SMILES CCCC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpentane
Densité 0.86
Quantité 5 g
Poids de la formule 148.25
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique