Learn More
2-phénylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389599
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11389599 250 g 250g
11403264 500 g 500g
11413264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11389599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10592.30
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-phénylphénol est utilisé comme intermédiaire de coloration, agent plastifiant, caoutchouc chimique et conservateur dans les émulsions oléoaqueuses. Il est employé comme conservateur antimicrobien dans les cosmétiques et comme additif antimicrobien dans la fabrication de fluides métallurgiques, cuir, adhésifs et textiles. Il sert également de désinfectant dans les environnements domestiques, établissements hospitaliers, établissements de soins infirmiers, exploitations d’élevage, blanchisseries, salons de coiffure, équipements vétérinaires et usines de transformation alimentaire. Il est également utilisé dans la production de résines et de caoutchouc chimique. En outre, il est employé comme matériau polymère, stabilisateur et ignifuge.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone, le benzène, l’hydroxyde de sodium, le chloroforme, l’acétonitrile, le toluène, l’hexane, la ligroïne, l’éther éthylique, la pyridine, l’éthylène glycol, l’isopropanol, les éthers de glycol et les polyglycols.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-43-7
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00002208
Clé InChI LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
CID PubChem 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Phenylphenol
Point de fusion 54°C to 58°C
Densité 1.293
Point d’ébullition 152°C to 154°C (15 mmHg)
Point d’éclair 124°C (255°F)
Odeur Mild
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
Nom IUPAC [1,1’-biphényle]-2-ol
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylphenol
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylphenol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.