Learn More
2-phénylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413264 2500 g 2500g
11389599 250 g 250g
11403264 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11413264 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10592.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-phénylphénol est utilisé comme intermédiaire de coloration, agent plastifiant, caoutchouc chimique et conservateur dans les émulsions oléoaqueuses. Il est employé comme conservateur antimicrobien dans les cosmétiques et comme additif antimicrobien dans la fabrication de fluides métallurgiques, cuir, adhésifs et textiles. Il sert également de désinfectant dans les environnements domestiques, établissements hospitaliers, établissements de soins infirmiers, exploitations d’élevage, blanchisseries, salons de coiffure, équipements vétérinaires et usines de transformation alimentaire. Il est également utilisé dans la production de résines et de caoutchouc chimique. En outre, il est employé comme matériau polymère, stabilisateur et ignifuge.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone, le benzène, l’hydroxyde de sodium, le chloroforme, l’acétonitrile, le toluène, l’hexane, la ligroïne, l’éther éthylique, la pyridine, l’éthylène glycol, l’isopropanol, les éthers de glycol et les polyglycols.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-43-7
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00002208
Clé InChI LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
CID PubChem 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylphenol
Point de fusion 54°C to 58°C
Densité 1.293
Point d’ébullition 152°C to 154°C (15 mmHg)
Point d’éclair 124°C (255°F)
Odeur Mild
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
Nom IUPAC 2-phénylphénol
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%