Learn More
2-phénylphénol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13468348 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13468348 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10427910 5 g Flacon en verre 5g
10123280 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 13468348 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130760025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-43-7
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00002208
Clé InChI LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
CID PubChem 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenylphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >56.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2100g/mL
Point d’ébullition 282.0°C
Point d’éclair 123°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C6H4OH
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06,II,623
Merck Index 15,7415
Gravité spécifique 1.21
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.7g/L(20°C). Other solubilities: readily soluble in naoh solution,ethanol and acet,800g/L isopropanol,soluble in most common organic solvents
Nom IUPAC 2-phénylphénol
Viscosité 2.4 mPa.s (100°C)
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons cristallins
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylphenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.