Learn More
2-Phénylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylphenol |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Poids de la formule | 170.0732 |