Learn More
(±)-2-Acide phénylpropanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylpropanoic Acid |
| CAS | 492-37-5 |
| Formule moléculaire | C9 H10 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-methyl-, Hydratropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylpropanoic acid, (RS)-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid, (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, (±)-α-Methylphenylacetic acid, 2-Phenylpropanoic acid, 2-Phenylpropionic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, NSC 245033, NSC 42872, dl-PPA, α-Methylphenylacetic acid, α-Phenylpropanoic acid, α-Phenylpropionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-phénylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Poids de la formule | 150.0681 |