Learn More
2-Phénylpropionaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460577 100 g -
11470577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22436.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-phenylpropionaldehyde to give acetophenone using 1 atm molecular oxygen as oxidant was catalyzed by Ce(IV), V(IV) and Bronsted acids. It is used to produce 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyde. This reaction will need reagent water and K2CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-phénylpropionaldéhyde est utilisé pour donner de lʼacétophénone en utilisant lʼoxygène moléculaire 1 atm comme oxydant a été catalysé par les acides Ce(IV), V(IV) et Bronsted. Il est utilisé pour produire du 3-hydroxy-2-méthyl-2-phényl-propionaldéhyde. Cette réaction nécessite de lʼeau de réactif et du K2CO3.
Solubilité
Soluble dans la plupart des huiles fixes, propylène glycol. Insoluble dans la glycérine.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-53-8
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00006973
Clé InChI IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
CID PubChem 7146
Nom IUPAC 2-phénylpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpropionaldehyde
Densité 1.01
Point d’ébullition 92°C to 94°C (12 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 100 g
Beilstein 4291321
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most fixed oils,propylene glycol. Insoluble in glycerin.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 97%