Learn More
2-Phénylpropionaldéhyde, TRC
Code produit 30411780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411780 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33617510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpropionaldehyde
CAS 93-53-8
Formule moléculaire C9H10O
Quantité 10 g
Synonyme alpha-Methyl-benzeneacetaldehyde, Hydratropaldehyde, (±)-2-Phenylpropanal, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropic Aldehyde, (±)-alpha-Phenylpropionaldehyde, 2-Phenylpropanal, 2-Phenylpropanaldehyde, Cumene Aldehyde, Hyacinthal, Hydratropic Aldehyde, NSC 5231, alpha-Formylethylbenzene, alpha-Methyl-alpha-toluic Aldehyde, alpha-Methylbenzeneacetaldehyde, alpha-Methylphenylacetaldehyde, alpha-Phenylpropionaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMILES CC(C=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylpropanal
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Poids de la formule 134.0732
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Informativa sulla privacy.