Learn More
Acide (+/-)-2-phénylpropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320184 100 g 100g
11300184 5 g 5g
11310184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00709.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-37-5
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002650
Clé InChI YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
CID PubChem 10296
ChEBI CHEBI:48526
Nom IUPAC Acide 2-phénylpropanoïque
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Phenylpropionic acid
Point de fusion -5°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 264°C to 266°C
Point d’éclair 148°C (298°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 100 g
Beilstein 1863558
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%