Learn More
Chlorhydrate de 2-phénylpropylamine, ≥ 98 %
Code produit 15477647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477647 5 g 5g
15487647 25 g 25g
15497647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20388-87-8
Formule moléculaire C9H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 171.668
Numéro MDL MFCD01708026
Clé InChI HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1
CID PubChem 89332
Nom IUPAC 2-phénylpropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpropylamine hydrochloride
Point de fusion 143°C to 145°C
Couleur Crème à jaune
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 171.67
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre