Learn More
2-phénylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606744 25 g Flacon en verre 25g
10351424 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130900250
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-89-5
Formule moléculaire C11H9N
Poids moléculaire (g/mol) 155.20
Numéro MDL MFCD00006280,MFCD31699954
Clé InChI VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
CID PubChem 13887
Nom IUPAC 2-phénylpyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0860g/mL
Point d’ébullition 268°C to 270°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)C6H5
Indice de réfraction 1.6220 to 1.624
Quantité 25 g
Beilstein 20,424
Gravité spécifique 1.086
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Poids de la formule 155.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.