Learn More
2-phénylpyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793834 250 mg Flacon en verre ambré -
10376654 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793834 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66304CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 130161-46-5
Formule moléculaire C11H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 184.198
Numéro MDL MFCD03085924
Clé InChI AUTGLFSBJLERMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehye, 2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, acmc-1c230, 1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanone
CID PubChem 820135
Nom IUPAC 2-phénylpyrimidine-5-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 97%