Learn More
Acide 2-phénylpyrimidine-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10728465 250 mg 250mg
10032514 1 g 1g
10163214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10728465 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66301CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 122773-97-1
Formule moléculaire C11H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.197
Numéro MDL MFCD00559612
Clé InChI BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
CID PubChem 747389
Nom IUPAC 2-acide phénylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.2
Pourcentage de pureté 97%