Learn More
2-Phénylquinazoline-4(3h)-one, TRC
Code produit 30411979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411979 10 mg -
30420854 50 mg 50mg
30421246 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP39971810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1022-45-3
Formule moléculaire C14H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Synonyme 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
Nom IUPAC 2-phénylquinazoline-4-ol
SMILES Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Poids de la formule 222.0793