Learn More
2-Phénylquinazoline-4(3h)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17) |
| Poids de la formule | 222.0793 |