Learn More
2-Phénylquinazoline-4(3h)-one, TRC
Code produit 30421246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421246 100 mg -
30411979 10 mg -
30420854 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP399718100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1022-45-3
Formule moléculaire C14H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Synonyme 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
Nom IUPAC 2-phénylquinazoline-4-ol
SMILES Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Poids de la formule 222.0793