Learn More
2-Phenylquinoline-4-acide carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid |
| Point de fusion | 212°C to 218°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 192803 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,2288 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
| Poids de la formule | 249.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |