Learn More
Acide 2-[(phénylsulfanyl)méthyl]benzènecarboxylique, TRC
Code produit 30332054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332054 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB48148050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzenecarboxylic Acid
CAS 1699-03-2
Formule moléculaire C14H12O2S
Quantité 50 mg
Synonyme o-Toluic acid, alpha-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-[(Phenylthio)methyl]benzoic acid, 2-(Phenylthiomethyl)benzoic acid, 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzoic acid, alpha-(Phenylthio)-o-toluic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2S/c15-14(16)13-9-5-4-6-11(13)10-17-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccccc1CSc2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2-(phénylsulfanylméthyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Poids de la formule 244.0558