Learn More
Acide 2-phénylthiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490798 1 g 1g
15410808 250 mg 250mg
15400808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54521.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7113-10-2 | C10H6NO2S | 204.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7113-10-2
Formule moléculaire C10H6NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Numéro MDL MFCD00141954
Clé InChI IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 138928
Nom IUPAC 2-phényl-1,3-thiazole-4-acide carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 148°C to 152°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.23
Pourcentage de pureté 97%