Learn More
2-Phénylthiène[3,2-c]pyridine-4(5H)-one, TRC
Code produit 30426062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426062 50 mg 50mg
30426061 25 mg 25mg
30426181 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP12031050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 690636-03-4
Formule moléculaire C13H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 227.29
Synonyme 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
Nom IUPAC 2-phényl-5H-thieno[3,2-c]pyridine-4-one
SMILES O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Poids de la formule 227.0405