Learn More
2-Phénylthiène[3,2-c]pyridine-4(5H)-one, TRC
Code produit 30426181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426181 5 mg -
30426062 50 mg 50mg
30426061 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426181 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1203105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 690636-03-4
Formule moléculaire C13H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 227.29
Synonyme 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
Nom IUPAC 2-phényl-5H-thieno[3,2-c]pyridine-4-one
SMILES O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Poids de la formule 227.0405