Learn More
2-Phenylthio-5-propionylphenylacetic Acid, TRC
Code produit 30418012
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418012 1 g
30421312 25 g
30415892 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3370501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103918-73-6
Formule moléculaire C17H16O3S
Poids moléculaire (g/mol) 300.37
Synonyme 5-(1-Oxopropyl)-2-(phenylthio)benzeneacetic Acid
Nom IUPAC 2-(2-phenylsulfanyl-5-propanoylphenyl)acetic acid
SMILES CCC(=O)c1ccc(Sc2ccccc2)c(CC(=O)O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylthio-5-propionylphenylacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H16O3S/c1-2-15(18)12-8-9-16(13(10-12)11-17(19)20)21-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,19,20)
Poids de la formule 300.082