Learn More
Chlorhydrate de 2-(phénylthio)éthanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 202.71 |
| Pourcentage de pureté | 97% |