Learn More
Chlorhydrate de 2-(phénylthio)éthanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10757305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10757305 25 g 25g
10253572 1 g 1g
10325492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10757305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB05877EB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 84544-86-5
Formule moléculaire C8H11N2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.25
Numéro MDL MFCD00100031
Clé InChI QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
CID PubChem 2746028
Nom IUPAC 2-phénylsulfanylethanimidamide ; chlorhydrate
SMILES NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Quantité 25 g
Poids de la formule 202.71
Pourcentage de pureté 97%