Learn More
Acide 2-(phénylthio)nicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10552092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552092 1 g Flacon en verre ambré 1g
10334512 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10552092 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB08722DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35620-72-5
Formule moléculaire C12H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 231.269
Numéro MDL MFCD00052110
Clé InChI MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
CID PubChem 725029
Nom IUPAC Acide 2-phénylsulfanylpyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Phenylthio)nicotinic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.27
Pourcentage de pureté 97%