Learn More
2-(phénylthio)thiophène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484704 5 g 5g
11474704 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13708.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16718-12-0 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16718-12-0
Formule moléculaire C10H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
Numéro MDL MFCD00052141
Clé InChI JQTBWKNYWACCRU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778915
Nom IUPAC 2-phénylsulfanylthiophène
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Phenylthio)thiophene
Point d’ébullition 109°C to 110°C (0.4 mmHg)
Quantité 5 g
Synonyme 2-phenylthio thiophene, 2-phenylsulfanyl thiophene, 2-phenylthiothiophene, phenylthiophenyl sulfide, acmc-1bvxh, 2-thienyl phenylsulfide, thiophene,2-phenylthio, thiophene, 2-phenylthio
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté ≥97%