Learn More
2-phénylthioacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413487 250 mg 250mg
11435910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26514.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 645-54-5 | C8H9NS | 151.227 g/mol
2-Phenylthioacetamide find extensive use in organic synthesis. N-bromo and N-chloro succinimides are halogenating agents. Phthalimides are used in the synthesis of primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-phénylthioacétamide est largement utilisé dans la synthèse organique. Les N-bromo et N-chloro succinimides sont des agents halogénants. Les phtalimides sont utilisés dans la synthèse des amines primaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1,8 g/L) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-54-5
Formule moléculaire C8H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 151.227
Numéro MDL MFCD00022177
Clé InChI CJXBHFANXQMZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylthioacetamide, benzeneethanethioamide, phenylthioacetamide, acetamide, 2-phenylthio, benzeneethanimidothioic acid, phenylacetothioamide, 1-amino-2-phenylethane-1-thione, a-phenylthioacetamide, 2-phenyl-thioacetamide, alpha-phenylthioacetamide
CID PubChem 731368
Nom IUPAC 2-phényléthanethioamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylthioacetamide
Point de fusion 91°C to 95°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly Soluble in water (1.8g/L) (25°C).
Poids de la formule 151.23
Pourcentage de pureté 97%